Learn More
Barium, Technisch, Metall in flüssigem Paraffin, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10417250
Barium, Technisch, Metall in flüssigem Paraffin, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10417250 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
25 g, Kunststoffbehälter
Click to view available options
25 g, Kunststoffbehälter
Artikelnummer. 10417250
Marke: Fisher Chemical
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Farbe Grau
CAS 7440-39-3
Schmelzpunkt 725°C
Siedepunkt 1640°C
Summenformel Ba
MDL-Nummer MFCD00134031
Menge 25 g
InChI-Schlüssel DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ba]
IUPAC-Name Barium
Molekulargewicht (g/mol) 137.33
Formelmasse 137.34g/mol
Verpackung Kunststoffbehälter
Dampfdruck 10mmHg 1094
Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Barium, Technisch, Metall in flüssigem Paraffin, SLR, Fisher Chemical >