Learn More
Bariumtartrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424157
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
CAS: 5908-81-6 | C4H4BaO6 | 285.397 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5908-81-6
Summenformel C4H4BaO6
Molekulargewicht (g/mol) 285.397
MDL-Nummer MFCD00054437
InChI-Schlüssel HQYOWPDUMCBSLQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium tartrate, barium 2+ tartrate, acmc-20alqr, barium 2+ ion tartrate, barium 2+ ; 2,3-dihydroxybutanedioate
PubChem CID 6453753
IUPAC-Name Barium(2+);2,3-dihydroxybutandioat
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium tartrate
Menge 50 g
UN-Nummer UN1564
Beilstein 6120238
Löslichkeitsinformationen Very slightly soluble in water
Formelmasse 285.41
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.98
Name des Produkts
Bariumtartrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >