Learn More
Bariumsulfat, gefällt, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11469333
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bariumsulfat, gefällt, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469333
2500 g
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11469333
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11768.0E
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7727-43-7 | BaO4S | 233.38 g/mol
Barium sulfate has wide range of applications. It is primarily used in oil well drilling fluid, and as filler in the paint and varnish industry. It is one of the major constituents of the pigment Lithiopone and the white pigment for paints. It improves the resistance against acid and acidity for plastics when employed as filler. Further it is employed as a component in strobe pyrotechnic compositions, and as a coating for photographic papers to improve the effectiveness of the image. Baryta, a thin layer of barium sulfate, is used to make the papers bright for ink-jet printing. In the chemical and pharmaceutical industry, it is used as a catalyst support when selective hydrogenations are required, for e.g. in Rosenmund reduction (Pd on barium sulfate). In colorimetry, barium sulfate is used as a diffuser to measure light sources. In the medical field, barium sulfate suspension is used clinically as a radiocontrast agent for X-ray imaging and other diagnostic procedures. In biomaterials research, it is one of the components utilized in the preparation of acrylic bone cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bariumsulfat hat ein breites Anwendungsspektrum. Es wird hauptsächlich in Ölbohrspülungen und als Füllstoff in der Farben- und Lackindustrie eingesetzt. Es ist einer der Hauptbestandteile des Pigments Lithiopone und des weißen Pigments für Farben. Es verbessert die Säurebeständigkeit und den Säuregrad von Kunststoffen, wenn es als Füllstoff eingesetzt wird. Weiterhin wird es als Komponente in stroboskopischen pyrotechnischen Kompositionen und als Beschichtung für Fotopapiere zur Verbesserung der Bildwirkung eingesetzt. Baryta, eine dünne Schicht Bariumsulfat, wird verwendet, um die Papiere für den Tintenstrahldruck aufzuhellen. In der chemischen und pharmazeutischen Industrie wird es als Katalysatorträger verwendet, wenn selektive Hydrierungen erforderlich sind, z. B. bei der Reduktion von Rosenmund (Pd auf Bariumsulfat). In der Kolorimetrie wird Bariumsulfat als Diffusor zur Messung von Lichtquellen verwendet. Im medizinischen Bereich wird die Bariumsulfat-Suspension für klinische Fragestellungen als Radiokontrastmittel für die Röntgenbildgebung und andere diagnostische Verfahren eingesetzt. In der Biomaterialforschung ist es eine der Komponenten, die bei der Herstellung von Acryl-Knochenzement verwendet wird.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Aluminium und Phosphor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-43-7
Summenformel BaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 233.38
MDL-Nummer MFCD00003455
InChI-Schlüssel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
IUPAC-Name Barium(2+); Sulfat
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium sulfate
Schmelzpunkt 1580°C (decomposition)
Namenshinweis Precipitated
Menge 2500 g
Merck Index 14,994
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot concentrated sulphuric acid. Insoluble in water.
Formelmasse 233.4
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.5
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10244597 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2022 ArtikelnummerA11768.0C,A11768.36,A11768.0E
Chargennummer10212778 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA11768.0C,A11768.36,A11768.0E
Chargennummer10168307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA11768.0C,A11768.36,A11768.0E
Chargennummer10236024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA11768.0C,A11768.36,A11768.0E
Chargennummer10222233 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA11768.0C,A11768.36,A11768.0E
Name des Produkts
Bariumsulfat, gefällt, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >