Learn More
Barium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013876.AE
80.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 100 mL |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10022-31-8, 7732-18-5 | |
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N | |
Barium(2+)-Dinitrat |
261.34 | |
24798 | |
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spezifikation
Barium | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
BaN2O6 | |
Farblos | |
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
261.34 | |
100 mL |
10022-31-8, 7732-18-5 | |
Flüssig | |
MFCD00003442 | |
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N | |
Barium(2+)-Dinitrat | |
24798 | |
Salpetersäure:5,0 %; Bariumnitrat:0,19%; Wasser:94,81% |
Sicherheit und Handhabung
- Barium, plasma standard solution, Specpure, Ba 1000µg/ml
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid, Bariumnitrate