Learn More
Bariumperoxid, weißes Pulver, 84 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1304-29-6 | BaO2 | 169.325 g/mol
42.47 CHF - 492.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1304-29-6 |
---|---|
Summenformel | BaO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 169.325 |
MDL-Nummer | MFCD00003454 |
InChI-Schlüssel | ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2 |
PubChem CID | 14773 |
IUPAC-Name | Barium(2+);peroxid |
SMILES | [O-][O-].[Ba+2] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11321539
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014008.18 |
50 g |
42.47 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11331539
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014008.30 |
250 g |
48.71 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11341539
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014008.A1 |
1 kg |
125.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11351539
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014008.A7 |
5 kg | N/A | |||||||
Beschreibung
Barium peroxide is a specialty product for proteomics research. It is a strong oxidizing agent. It is also used for bleaching in a variety of commercial applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1304-29-6 | |
169.325 | |
ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N | |
14773 | |
[O-][O-].[Ba+2] |
BaO2 | |
MFCD00003454 | |
barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2 | |
Barium(2+);peroxid |
Spezifikation
Barium peroxide | |
1304-29-6 | |
Pulver | |
BaO2 | |
barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2 | |
ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N | |
Barium(2+);peroxid | |
14773 | |
Geruchsneutral | |
4.96 g/cm3 |
450°C (decomposition) | |
Weiß | |
84% | |
MFCD00003454 | |
Insoluble in water | |
[O-][O-].[Ba+2] | |
169.325 | |
169.34 | |
Moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.Berührung mit Haut und Augen vermeiden.Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P370+P378q-P501c
H272-H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:5,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-128-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.