Learn More
Bariumperchlorattrihydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11341768
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bariumperchlorattrihydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341768
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11341768
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011656.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10294-39-0 | BaCl2H6O11 | 390.264 g/mol
Barium perchlorate, trihydrate, reagent is an extremely powerful oxidizing agent, and therefore commonly used in industry and pyrotechnics. It is also used in RPE-For analysis. It is used as an oxidizing agent, for gas drying, for ribonuclease determination and in the water analysis for sulfate titration with Thorin as indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-39-0
Summenformel BaCl2H6O11
Molekulargewicht (g/mol) 390.264
MDL-Nummer MFCD00149148
InChI-Schlüssel NBHDMFAHVJWOHD-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium perchlorate trihydrate, barium perchlorate trihydrate, reagent grade, ba.2clo4.3h2o, acmc-1bt65, barium perchlorate-water 1/2/3, barium 2+ trihydrate diperchlorate
PubChem CID 53249218
IUPAC-Name Barium(2+);diperchlorat;hydrat
SMILES O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium perchlorate trihydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
UN-Nummer UN1447
Merck Index 14,987
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, methanol; Slightly soluble in ethanol, ethyl acetate, acetone; Insoluble in ether
Formelmasse 390.29 (336.24 Anhydrous)
Güte Reagenz
Brechungsindex 1.533
Dichte 2.74 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP28L037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number011656.30,011656.A1
ChargennummerR02L056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number011656.30,011656.A1
ChargennummerE01U031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011656.30,011656.A1
ChargennummerW07H049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011656.30,011656.A1
ChargennummerD18X051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011656.30,011656.A1
Name des Produkts
Bariumperchlorattrihydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals >