Learn More
Bariumperchlorat, 99 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13465-95-7 | BaCl2O8 | 336.23 g/mol
73.37 CHF - 246.23 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13465-95-7
Summenformel BaCl2O8
Molekulargewicht (g/mol) 336.23
MDL-Nummer MFCD00003440
InChI-Schlüssel OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium perchlorate, barium diperchlorate, perchloric acid, barium salt, unii-ey48pa0c98, barium 2+ diperchlorate, barium 2+ ion diperchlorate, barium perchlorate, anhydrous, perchloric acid, bariumsalt 2:1, perchloric acid, barium salt 2:1, acmc-20alqv
PubChem CID 61623
IUPAC-Name Barium(2+);Diperchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10720731
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
221271000
100 g Glasflasche
73.37 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10730731
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
221275000
500 g Glasflasche
246.23 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Bariumperchlorat, 99 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals