Learn More
Bariummanganat(VI), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
20.29 CHF - 194.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7787-35-1 |
---|---|
Summenformel | BaMnO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 256.26 |
MDL-Nummer | MFCD00011514 |
InChI-Schlüssel | ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese |
PubChem CID | 3084030 |
IUPAC-Name | Barium(2+);dioxid(dioxo)mangan |
SMILES | [Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10741345
|
Thermo Scientific Acros
198480050 |
5 g | Glasflasche | N/A | ||||||
10348480
|
Thermo Scientific Acros
198480250 |
25 g | Glasflasche | N/A | ||||||
10422011
|
Thermo Scientific Acros
198481000 |
100 g | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7787-35-1 | |
256.26 | |
ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N | |
3084030 | |
[Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O |
BaMnO4 | |
MFCD00011514 | |
barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese | |
Barium(2+);dioxid(dioxo)mangan |
Spezifikation
Barium manganate(VI) | |
7787-35-1 | |
Feines Kristallpulver | |
BaMnO4 | |
MFCD00011514 | |
15, 977 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acids | |
[Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O | |
256.26 | |
256.27 |
95% | |
Schwarz-Blau bis Blau | |
94% min | |
BaMnO4 | |
08,21; 09,23; 10,16; 12,38; 15,18; 16,18 | |
barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese | |
ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N | |
Barium(2+);dioxid(dioxo)mangan | |
3084030 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
May intensify fire; oxidizer.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-109-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Barium manganate(VI)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.