Learn More
Bariumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 0.05 M Ba(OH)2 (0.1 N), Honeywell Fluk ™ Artikelnummer.: 15664780
Zum Warenkorb hinzufügen
Bariumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 0.05 M Ba(OH)2 (0.1 N), Honeywell Fluk ™
Artikelnummer. 15664780 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Artikelnummer. 15664780
Marke: Honeywell-Fluka 350501L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Volumetrisch, 0.05 M Ba(OH)2 (0.1N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17194-00-2
Summenformel BaH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 171.341
InChI-Schlüssel RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumhydroxid, Barium2+-Dihydroxid, Ätzbaryt, Barium-II-hydroxid, Barium2+-Hydroxid, Bariumhydroxid, wasserfrei, Bariumhydroxid wasserfrei, barium hydroxide,anhydrous, barium hydroxide anhydrous
PubChem CID 6093286
ChEBI CHEBI:32592
IUPAC-Name Barium(2 +); Dihydroxid
SMILES [OH-].[OH-].[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributylmethylammonium-Hydroxidlösung
Menge 1 l
Strukturformel Ba(OH)2
MDL-Nummer MFCD00003443
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 171.34 mol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bariumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 0.05 M Ba(OH)2 (0.1 N), Honeywell Fluk ™ >