Learn More
Bariumhydroxidoktahydrat, 98+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10286830
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bariumhydroxidoktahydrat, 98+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10286830
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10286830
Marke: Thermo Scientific Acros 203142500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bariumhydroxid-Oktahydrat, 98+ %, für Analysen, ACROS Organics, Menge:1kg, Verpackung:Kunststoffflasche, CAS:12230-71-6, Weiß, Gütegrad:Analyse, Schmelzpunkt:78,0 °C, Molekularformel:H2BaO2.8H2O, Molekulargewicht:315,48, Prozent Reinheit:98+ %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12230-71-6
Summenformel BaH18O10
Molekulargewicht (g/mol) 315.46
MDL-Nummer MFCD00149152
InChI-Schlüssel ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium hydroxide octahydrate
Schmelzpunkt 78.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle, kristalline Flocken oder Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel Ba(OH)2·8H2O
Merck Index 15, 973
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 56g/L (15°C). Other solubilities: freely soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, practically insoluble in acetone
IUPAC-Name Barium(2+)-Oktahydrat-Dihydroxid
Formelmasse 315.48
Reinheit (%) ≥98%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.18
Dichte 2.1800g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium hydroxide octahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Bariumhydroxidoktahydrat, 98+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >