Learn More
Bariumhydroxid-Oktahydrat, ACS-Reagenz, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12230-71-6 | BaH18O10 | 315.46 g/mol
30.05 CHF - 285.42 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12230-71-6
Summenformel BaH18O10
Molekulargewicht (g/mol) 315.46
MDL-Nummer MFCD00149152
InChI-Schlüssel ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
IUPAC-Name Barium(2+); Dihydroxid; Oktahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10687644
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
423461000
100 g Kunststoffflasche
30.05 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10404901
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
423465000
500 g Kunststoffflasche
83.42 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10733624
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
423460025
2.5 kg Kunststoffflasche
285.42 CHF
2.50 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Bariumhydroxid-Oktahydrat, ACS-Reagenz, +98 %, Thermo Scientific Chemicals