Learn More
Bariumfluorid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308937
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
CAS: 7787-32-8 | BaF2 | 175.32 g/mol
Barium Fluoride is used in ceramic flux, carbon brushes for electrical equipment, glass making, in the manufacture of other fluorides, crystals for spectroscopy, electronics and dry-film lubricants. Barium Fluoride is used in spectroscopic components. Barium Fluoride is often suitable for applications in the passive IR band (8 to 14 ?m) and is often used as a viewport window for thermography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-32-8
Summenformel BaF2
Molekulargewicht (g/mol) 175.32
MDL-Nummer MFCD00003450
InChI-Schlüssel OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
PubChem CID 62670
IUPAC-Name Barium(2+) Difluorid
SMILES [F-].[F-].[Ba++]
Spezifikation
Siedepunkt 2260°C
Chemischer Name oder Material Barium fluoride
Schmelzpunkt 1353°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1564
Merck Index 14,974
Löslichkeitsinformationen It is soluble in methanol,ethanol. Sparingly soluble in water.
Formelmasse 175.36
Reinheit (%) 99.998%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.83 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerX26H024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer038610.18,038610.09
ChargennummerM20I072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer038610.18,038610.09
ChargennummerT25F007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer038610.18,038610.09
ChargennummerU16H086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer038610.18,038610.09
ChargennummerE20U008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer038610.18,038610.09
Name des Produkts
Bariumfluorid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >