Learn More
Kristallines dendritisches Bariumstück, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-39-3 | Ba | 137.33 g/mol
449.00 CHF - 1820.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-39-3 |
---|---|
Summenformel | Ba |
Molekulargewicht (g/mol) | 137.33 |
MDL-Nummer | MFCD00134031 |
InChI-Schlüssel | DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom |
PubChem CID | 5355457 |
ChEBI | CHEBI:32595 |
IUPAC-Name | Barium |
SMILES | [Ba] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11362408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014454.06 |
5 g |
449.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11372408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014454.14 |
25 g |
1820.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-39-3 | |
137.33 | |
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N | |
5355457 | |
Barium |
Ba | |
MFCD00134031 | |
bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom | |
CHEBI:32595 | |
[Ba] |
Spezifikation
Barium | |
7440-39-3 | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00134031 | |
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N | |
Barium | |
5355457 | |
Geruchsneutral |
Silberfarben bis grau | |
Silver Gray solid | |
Ba | |
bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom | |
[Ba] | |
137.33 | |
CHEBI:32595 | |
Kristalliner dendritischer Feststoff |
Sicherheit und Handhabung
P223-P231+P232-P280-P301+P310-P331-P335+P334-P370+P378q-P501c
Gehäuse H260-H304
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,3; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-149-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CQ8370000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Barium crystalline dendritic solid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Barium