Learn More
Bariumchlorid-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
77.50 CHF - 382.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10326-27-9
Summenformel BaCl2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 244.26
MDL-Nummer MFCD00149154
InChI-Schlüssel PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Barium(2+)-Dihydrat-Dichlorid
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10203520
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
B/0550/53
500 g
77.50 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10090040
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
B/0550/60
1 kg
149.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12696667
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
B/0550/63
3 kg
213.00 CHF
3 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11443743
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
B/0550/65
5 kg
382.00 CHF
5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bariumchlorid-Dihydrat, zertifiziertes AR für die Analyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Barium chloride dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bariumchlorid-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical