Learn More
Bariumchlorid Dihydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11469020
Zum Warenkorb hinzufügen
Bariumchlorid Dihydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469020
1000 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11469020
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12905.0B
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Barium chloride dihydrate is mainly used in the purification of brine solution in caustic chlorine plants, as a reagent in the test for sulfate ion in chemical lab, and as a cleansing agent in the production of other barium chemicals and lubricating oil additives. It is used in the production of molecular sieves, pigments, and paper coatings, and serves as a precursor to fabricate the doped barium zirconate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bariumchloriddihydrat wird hauptsächlich zur Reinigung der Solelösung in Ätzchloranlagen, als Reagenz bei der Prüfung auf Sulfationen im chemischen Labor und als Reinigungsmittel bei der Herstellung anderer Bariumchemikalien und Schmieröladditive eingesetzt. Es wird bei der Herstellung von Molekularsieben, Pigmenten und Papierbeschichtungen verwendet und dient als Vorstufe zur Herstellung von dotiertem Bariumzirkonat.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Metanol. Unlöslich in Ethanol und Ethylacetat.
Hinweise
Stabil und hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10326-27-9
Summenformel BaCl2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 244.26
MDL-Nummer MFCD00149154
InChI-Schlüssel PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7dMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium chloride dihydrate
Schmelzpunkt 113°C (in 2H2O)
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1564
Merck Index 14,971
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and metanol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
IUPAC-Name Barium(2+); Dichlorid; Dihydrat
Formelmasse 244.28 (208.25 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.097
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW09K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2024 Catalog NumberA12905.0B,A12905.0I,A12905.30
ChargennummerS14K032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Catalog NumberA12905.0B,A12905.0I,A12905.30
ChargennummerR21K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberA12905.0B,A12905.0I,A12905.30
Chargennummer10249210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberA12905.0B,A12905.0I,A12905.30
ChargennummerP29K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog NumberA12905.0B,A12905.0I,A12905.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium chloride dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Barium chloride (BaCl2), dihydrate
Name des Produkts
Bariumchlorid Dihydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >