Learn More
Bariumchlorid-Dihydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
48.65 CHF - 142.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10326-27-9 |
---|---|
Summenformel | BaCl2H4O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 244.26 |
MDL-Nummer | MFCD00149154 |
InChI-Schlüssel | PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7dMehr anzeigen |
PubChem CID | 5284346 |
ChEBI | CHEBI:86153 |
IUPAC-Name | Barium(2+); Dichlorid; Dihydrat |
SMILES | O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10276830
|
Thermo Scientific Acros
203135000 |
500 g | Kunststoffflasche |
48.65 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10532801
|
Thermo Scientific Acros
203130010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
76.15 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10564274
|
Thermo Scientific Acros
203130025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
142.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Zur AnalyseChemische Identifikatoren
10326-27-9 | |
244.26 | |
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L | |
5284346 | |
Barium(2+); Dichlorid; Dihydrat |
BaCl2H4O2 | |
MFCD00149154 | |
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7dMehr anzeigen | |
CHEBI:86153 | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
Spezifikation
1560.0°C | |
962.0°C | |
Grau-Weiß | |
99% min. (Argentometry) | |
BaCl2·2H2O | |
15, 967 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, practically insoluble in ethanol, acetone and, ethyl acetate | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] | |
244.26 | |
CHEBI:86153 | |
≥99% | |
14.0 % to 16.0 % (150°C) |
Barium chloride dihydrate | |
10326-27-9 | |
5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C) | |
BaCl2H4O2 | |
MFCD00149154 | |
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d | |
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L | |
Barium(2+); Dichlorid; Dihydrat | |
5284346 | |
244.28 | |
Analytisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Giftig bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Bei anhaltender Augenreizung
GHS-Signalwort: Gefahr
- Barium chloride dihydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.