Learn More
Bariumchlorid, wasserfrei, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11331598
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bariumchlorid, wasserfrei, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331598
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11331598
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010995.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10361-37-2 | BaCl2 | 208.23 g/mol
Barium chloride is used in manufacture of pigments, fire works, other barium salts, fireworks , hardening of steel, heat treatment salts, purification of brine solution in caustic chlorine plants, lubrication oil additive, textile dye, pigments, white leather, aluminum refining, boiling water treatment and porcelain enamels for sheet steel. It is also used to remove sulfate ion in some electrolytic plants, caustic soda, magnesium metal or sodium metal. It is also used as a component in a flux used to prevent oxidation of molten magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10361-37-2
Summenformel BaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 208.23
MDL-Nummer MFCD00003445
InChI-Schlüssel WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spezifikation
Siedepunkt 1560°C
Chemischer Name oder Material Barium chloride
Schmelzpunkt 963°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver, kann kleine Klumpen enthalten
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1564
Merck Index 14,971
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol. Insoluble in acids,ethanol,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in nitric acid and hydrochloric acid.
IUPAC-Name Barium(2+);dichlorid
Formelmasse 208.25
Reinheit (%) 99.998%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.9 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU31J055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2025 Catalog Number010995.22,010995.14,010995.02,010995.06
ChargennummerM02K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2025 Catalog Number010995.22,010995.14,010995.02,010995.06
ChargennummerX08K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog Number010995.22,010995.14,010995.02,010995.06
ChargennummerW06K052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog Number010995.22,010995.14,010995.02,010995.06
ChargennummerM02K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number010995.22,010995.14,010995.02,010995.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium chloride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Barium chloride
Name des Produkts
Bariumchlorid, wasserfrei, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >