Learn More
Bariumcarbonat, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15661070
Zum Warenkorb hinzufügen
Bariumcarbonat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15661070 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 15661070
Marke: Honeywell-Fluka 117291KG
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Puriss. p.a., ACS-Reagenz
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-77-9
Summenformel CBaO3
Molekulargewicht (g/mol) 197.34
MDL-Nummer MFCD00003448
InChI-Schlüssel AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumcarbonat, Kohlensäure, Bariumsalz 1:1, Bariumcarbonat 1:1, Bariummonocarbonat, Kohlensäure, Bariumsalz, Pigment weiß 10, Caswell Nr. 069, Witherit, CI-Pigment weiß 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumcarbonat
Menge 1 kg
Strukturformel BaCO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 7045119
IUPAC-Name barium(2+) carbonate
Formelmasse 197.34 mol
Güte ACS/puriss. P. A
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bariumcarbonat, Honeywell Fluka™ >