Learn More
Bariumcarbonat, ACS-Reagenz, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
79.35 CHF - 183.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 513-77-9 |
---|---|
Summenformel | CBaO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 197.34 |
MDL-Nummer | MFCD00003448 |
InChI-Schlüssel | AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p |
PubChem CID | 10563 |
SMILES | [Ba++].[O-]C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10444511
|
Thermo Scientific Acros
423445000 |
500 g | Kunststoffflasche |
79.35 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10005393
|
Thermo Scientific Acros
423440025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
183.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
513-77-9 | |
197.34 | |
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L | |
10563 |
CBaO3 | |
MFCD00003448 | |
barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p | |
[Ba++].[O-]C([O-])=O |
Spezifikation
Barium carbonate | |
Weiß | |
99+% | |
BaCO3 | |
15, 965 | |
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L | |
barium(2+) carbonate | |
10563 | |
99.0 to 101.0% | |
4.4300g/mL |
513-77-9 | |
Pulver | |
CBaO3 | |
MFCD00003448 | |
barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p | |
[Ba++].[O-]C([O-])=O | |
197.34 | |
197.35 | |
ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 208-167-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CQ8600000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Barium carbonate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Barium carbonate