Learn More
Bariumbromid, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11307218
Zum Warenkorb hinzufügen
Bariumbromid, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11307218
50 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
50 g
250 g
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Artikelnummer. 11307218
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 016792.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10553-31-8
MDL-Nummer MFCD00003444
Specifications
Chemischer Name oder Material Barium bromide
Schmelzpunkt 850°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
UN-Nummer UN1564
Merck Index 14,968
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 297.14
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.781 g/mL
Show More Show Less
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bariumbromid, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >