Learn More
Barium (Ba2+) Standard für Ionenchromatographie, 1000 mg/l in Wasser, Honeywell Fluka™
Marke: Honeywell Fluka E3003-100ML
Beschreibung
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
Spezifikation
Barium Standard for Ion Chromatography | |
1.01 g/cm3 | |
100 mL | |
Standards für die Ionenchromatographie |