Learn More
Bariumaluminiumoxid, tech., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11308077
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bariumaluminiumoxid, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308077
100 g
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11308077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022642.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12004-04-5
MDL-Nummer MFCD00049716
Synonym Barium aluminate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium aluminum oxide
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
UN-Nummer UN1564
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 561.98
Güte Technisch
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerK09R025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number022642.22,022642.36
ChargennummerL23M14 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number022642.22,022642.36
ChargennummerG05E39 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number022642.22,022642.36
ChargennummerI20J31 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number022642.22,022642.36
ChargennummerJ22J47 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number022642.22,022642.36
Name des Produkts
Bariumaluminiumoxid, tech., Thermo Scientific Chemicals >