Learn More
Bariumacetat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15693790 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
50 kg
puriss. p.a., ACS-Reagent, ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 543-80-6
Summenformel C4H6BaO4
Molekulargewicht (g/mol) 255.42
MDL-Nummer MFCD00012447
InChI-Schlüssel ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumacetat, Bariumdiacetat, Essigsäure, Bariumsalz, Octan-Barnaty, Caswell Nr. 068A, Octan barnaty tschechisch, Barium2+-Diacetat, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumacetat
Menge 1 kg
Strukturformel CH3COO)2Ba
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3693411
IUPAC-Name Barium(2+); Diacetat
Formelmasse 255.42 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS/puriss. P. A
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bariumacetat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell Fluka™ >