Learn More
Bariumacetat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255.42 g/mol
75.10 CHF - 275.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 543-80-6
Summenformel C4H6BaO4
Molekulargewicht (g/mol) 255.42
MDL-Nummer MFCD00012447
InChI-Schlüssel ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
IUPAC-Name Barium(2+); Diacetat
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10266610
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
222805000
500 g Kunststoffflasche
75.10 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10421841
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
222800010
1 kg Kunststoffflasche
120.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10370304
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
222800025
2.5 kg Kunststoffflasche
275.00 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bariumacetat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals