Learn More
Bariumacetat, ACS-Reagenz, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255.42 g/mol
28.65 CHF - 275.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 543-80-6
Summenformel C4H6BaO4
Molekulargewicht (g/mol) 255.42
MDL-Nummer MFCD00012447
InChI-Schlüssel ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
IUPAC-Name Barium(2+); Diacetat
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10583494
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
423431000
100 g Kunststoffflasche
28.65 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10197890
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
423435000
500 g Kunststoffflasche
83.35 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10608994
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
423430025
2.5 kg Kunststoffflasche
275.00 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Bariumacetat, ACS-Reagenz, +99 %, Thermo Scientific Chemicals