Learn More
Barium, ≥99 %, Stäbe, ∽2 cm Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10712973 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
CAS: 7440-39-3 | Ba | 137.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-39-3
Summenformel Ba
Molekulargewicht (g/mol) 137.33
MDL-Nummer MFCD00134031
InChI-Schlüssel DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
IUPAC-Name Barium
SMILES [Ba]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium
Farbe Grau
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 725.0°C
Siedepunkt 1640.0°C
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel Ba
Menge 100 g
Merck Index 15, 960
Formelmasse 137.34
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Kunststoffflasche
Form Stange
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium in Paraffin oil
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: White mineral oil, Barium
Name des Produkts
Barium, ≥99 %, Stäbe, ∽2 cm Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals >