Learn More
Barbitursäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Barbituric acid is widely used in the manufacturing of plastics, textiles, polymers and pharmaceuticals. It is an active ingredient in the production of Vitamin B2. It is a strong acid in an aqueous medium with an active methylene group involved Knoevenegal condensation. It is used as precursor for the preparation of 5-arylidene barbituric acid by reacting with aromatic aldehyde. It is also used in electrochemical oxidation of iodine using cyclic voltammetry and controlled potential coulometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Barbitursäure wird häufig bei der Herstellung von Kunststoffen, Textilien, Polymeren und Pharmazeutika verwendet. Es ist ein Wirkstoff bei der Herstellung von Vitamin B2 und eine starke Säure in einem wässrigen Medium mit einer aktiven Methylengruppe, an der Knoevenegal-Kondensation beteiligt war. Es wird als Vorstufe für die Herstellung von 5-Arylidenbarbitursäure durch Reaktion mit aromatischem Aldehyd verwendet. Es wird auch bei der elektrochemischen Oxidation von Jod mit zyklischer Voltammetrie und kontrollierter potentieller Coulometrie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Barbituric acid |
Schmelzpunkt | ∼250°C (decomposition) |
pH | 2 to 3 |
Flammpunkt | 150°C (302°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 120502 |
Merck Index | 14,963 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 128.09 |
Reinheit (%) | 99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252533 | Analysenzertifikat | 23/09/2024 | A10934.22,A10934.14,A10934.36 |
10247532 | Analysenzertifikat | 07/08/2023 | A10934.22,A10934.14,A10934.36 |
10238014 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A10934.22,A10934.14,A10934.36 |
D4693B | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10934.22,A10934.14,A10934.36 |
10182501 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10934.22,A10934.14,A10934.36 |