Learn More
Barbitursäure, 99+ %, hochrein, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
100 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 248°C |
Farbe | Cremefarben |
Menge | 100 g |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Barbitursäure, 99+ %, hochrein, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur