Learn More
Balsalazid-Dinatriumdihydrat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 16554464
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Balsalazid-Dinatriumdihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16554464 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16554464
Marke: Thermo Scientific Acros 465090010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150399-21-6
Summenformel C17H17N3Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 437.32
InChI-Schlüssel HYSVUPBQPCRAJM-PIFVRXTCSA-L
IUPAC-Name Dinatrium (3Z)-3-(2-{4-[(2-Carboxylatoethyl)carbamoyl]phenyl}Hydrazin-1-Yliden)-6-Oxocyclohexa-1,4-Dien-1-Carboxylat-Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCNC(=O)C1=CC=C(N\N=C2\C=CC(=O)C(=C2)C([O-])=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Balsalazide disodium dihydrate
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in organic solvents
Formelmasse 437.32
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0413583 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Artikelnummer465090050,465090010
ChargennummerA0413583 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2022 Artikelnummer465090050,465090010
Name des Produkts
Balsalazid-Dinatriumdihydrat, Thermo Scientific Chemicals >