Learn More
Thermo Scientific Chemicals Wig-L-Bug™ Zubehör für Misch-/Mahlwerk, Kugelpistill, 3.17 mm Durchmesser.
Zur Verwendung mit Wig-L-Bug Misch-/Mahlwerk (AA44204KT und AA44604KT)
75.10 CHF - 235.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,125 in. |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 3,17mm |
Produkttyp | Ball-Stößel |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Wig-L-Bug Misch-/Mahlmühle (AA44204KT und AA44604KT) |
Produktcode | Marke | Artikelbeschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Artikelbeschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11435280
|
Thermo Scientific Chemicals
044532.KM |
Menge:25/Packung |
75.10 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11445280
|
Thermo Scientific Chemicals
044532.KN |
100/Packung |
235.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
0,125 in. | |
3,17mm | |
Ball-Stößel | |
Wig-L-Bug Misch-/Mahlmühle (AA44204KT und AA44604KT) |