Learn More
BICASA Balance Table (Vibration-proof)
Artikelnummer. 30057592
900 x 1200 x 880 mm, 1 Stück
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
750 x 900 x 780 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 780 mm
900 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 780 mm
750 x 1200 x 880 mm
900 x 1200 x 780 mm
900 x 1200 x 880 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Vibration-proof Balance Table with HPL countertop and marble plate.
  • Specifically designed and manufactured to use with balances and analytical instruments
  • Marble vibration-proof central plate (Carrara White)
  • Fire-retardant particleboard filler body
  • HPL countertop
  • Light Grey color (2 decorative)
  • Separate internal welded tubular steel frame
  • with levelling feet and CAU devices
Spezifikation
Produkttyp Balance Table
Farbe Light Gray
Autoklavierbar Not Autoclavable
Abmessungen (L x B x H) 900 x 1200 x 880 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Holding balances
Zur Verwendung mit (Geräte) Balances and analytical instruments
Enthält Frame, Marble Plate (770 x 350 x 40 mm th)
Breite (angloamerikanisch) 47.2 in.
Breite (metrisch) 1200 mm
Material Phenolic Resin
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BICASA Balance Table (Vibration-proof) >