Learn More
Speirs Robertson™ VIBRATIONSFREIE PLATTE 30X45 30X45 Artikelnummer.: 11937047
Speirs Robertson™ VIBRATIONSFREIE PLATTE 30X45 30X45
Artikelnummer. 11937047
Abmessungen (L x B x H): 450 x 300 x 55 mm
Encompass_Preferred
Click to view available options
:
Abmessungen (L x B x H): 450 x 300 x 55 mm
Artikelnummer. 11937047
Marke: Speirs Robertson™ AMS 30x56 FR
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Gewährleisten eine effektive Dämpfung der in den meisten Laboratorien üblichen Vibrationen und damit eine erhebliche Leistungssteigerung der Geräte. Speirs Robertson™ Waagenplattformen aus Edelstahl sind mit einer dämpfenden Sorbothanschicht zur Schwingungsdämpfung versehen.
  • Die einzigartiges Sorbothane-Isolatorkonstruktion dämpft bis zu 98 % der unerwünschten Vibrationen
  • Mit kundenspezifisch gedämpften Sorbothane-Niederfrequenzisolatoren
  • Der pharmazeutische Edelstahl erfüllt strenge Reinheitsanforderungen und ist beständig gegen fast alle Arten von chemischen Angriffen
  • Der schallgedämpfte Schichtaufbau unterdrückt Oberflächenschwingungen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Speirs Robertson™ VIBRATIONSFREIE PLATTE 30X45 30X45