Learn More
Ohaus™ WAAGE Explorer EX225DM/AD 220/0,01mg Auto Door gee icht
Die Balance Explorer™ EX225DM/AD Semimikrowaage wurde mit Technologie entwickelt, die sicherstellt, dass Ihre sehr spezifischen Wägeergebnisse genau sind. Diese Waagen sind mit dem vollautomatischen internen Kalibrierungssystem AutoCal™ ausgestattet und haben eine schnelle Stabilisierungszeit.
Marke:  Ohaus™ 30139518
12220.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15436101
  • 12530.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 14-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Explorer™ Semimikro- Waagen
  • Modell EX225DM/AD
  • Intelligente Leistung für Anwendungen, die extreme Genauigkeit erfordern
  • Die intuitive SmarText™ 2.0-Software sorgt für ein hochmodernes Anwendererlebnis
  • Geniale Auslegung zur Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit
  • Vollfarbige Touchscreenanzeige
  • Pfannendurchmesser 80 mm
  • Abmessungen (B x H x D): 230 x 640 x 467 mm
  • Kapazität 120/220 g x 0,01 mg Ablesbarkeit
  • Anwendungen: Wiegen, Prozentwiegen, Teilezählung, Kontrollwiegen, Wiegen von Tieren/dynamisches Wiegen, Befüllung, Totalisierung, Formulierung, differenzielles Wiegen, Dichtebestimmung, Behalten des Spitzenwerts, Pipetteneinstellung, SQC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
AutoCal™ automatische interne Kalibrierung
120 g/220 g
0,01 mg, 0,1 mg (zertifiziert: 0,1 mg, 1 mg)
Windschutz, automatische Tür, integrierter Ionisator, Abdeckung während der Verwendung, Netzteil. Optionale Diebstahlsicherung.
Rostfreier Stahl
EX225DM/AD
Milligramm, Gramm, Karat
50°F bis 86°F
EG-Typ genehmigt
80 mm
USB, RS 232, USB-Host, Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Vollfarbiges VGA-Grafik-Display
85 % rF nicht kondensierend
± 0,1 mg
20 mg (USP, 0,1 %, typisch)
0,015 mg
8 s
10 °C bis 30 °C
393 x 350 x 230 mm
7,5 kg
Videos
  • Ohaus - Explorer semi-micro balances
    Ohaus - Explorer semi-micro balances
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Ohaus Explorer semi-micro balances
    Name des Produkts
    Ohaus™ WAAGE Explorer EX225DM/AD 220/0,01mg Auto Door gee icht > Balance Explorer™ EX225DM/AD