Learn More
Cole-Parmer™ Windschutz für Waagen
Klares Acryl verhindert, dass Zugluft das Wiegen beeinflusst
Marke:  Cole-Parmer™ 01019-04
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12891763
  • 235.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Klares Acryl verhindert, dass Zugluft das Wiegen beeinflusst
  • Bereits zusammengesetzt
  • Kleine Öffnung auf der Rückseite für Netzkabel
  • Erhöhte Kanten auf der Oberseite des Gehäuses ermöglichen die sichere Platzierung häufig verwendeten Wägezubehörs
  • Minimiert die Luftbewegung um Ihre Waage für schnellere, stabilere Messwerte
Spezifikation
Spezifikation
Klar
381 mm
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Windschutz für Waagen > Abmessungen: 425 x 381 x 394 mm (D x B x H) Mittel