Learn More
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ Öl- und Fettextraktionsscheibe
Maximieren von Kapazität, Adsorption und SPE-Geschwindigkeit. Avantor BAKERBOND Öl- und Fettextraktionsscheiben sind weder Kartuschen noch Membranen und ein hervorragendes SPE-Hilfsmittel für Umweltproben. Sie kombinieren ein dünnes Bett aus BAKERBOND Sorbens mit einer speziellen laminaren Konfiguration zum Testen von Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser, Feststoffabfällen oder Prozessphasen.
Marke:  Avantor™ 8060-06
Artikelnummer. 15578464
  • 597.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-09-2025
Beschreibung
  • Vormontiert mit starrem Träger und Leitblech zur Maximierung der laminaren Strömung, zur Filtration, zum Schutz vor Verstopfungen und zur Maximierung von Kapazität, Adsorption und Geschwindigkeit
  • Erfordert nur wenig Laborgeräte, Einrichtungszeit und Montage
  • Minimiert die Auswirkungen extrahierbarer Verbindungen
  • Widersteht Verstopfungen und gewährleistet hohe Durchsatzraten
  • Reduziert SPE-Laufzeiten
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit leicht polaren bis unpolaren Kohlenwasserstoffen, EPA-Verfahren 1664, Rev. A.
Öl- und Fettextraktionsscheibe
50 mm
Erweiterte Extraktionsstation (8095 -06)
20/Pckg.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ Öl- und Fettextraktionsscheibe > Öl- und Fettextraktionsscheibe