Learn More
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ H2 O-Philic DVB-Extraktionsscheibe
Maximieren von Kapazität, Adsorption und SPE-Geschwindigkeit. Avantor BAKERBOND Speedisk H2O-Philic DVB-Extraktionsscheiben sind weder Kartuschen noch Membranen und ein hervorragendes SPE-Hilfsmittel für Umweltproben. Sie kombinieren ein dünnes Bett aus BAKERBOND Sorbens mit einer speziellen laminaren Konfiguration zum Testen von Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser, Feststoffabfällen oder Prozessphasen.
Marke:  Avantor™ 8072-06
Artikelnummer. 15557694
  • 676.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vormontiert mit starrem Träger und Leitblech zur Maximierung der laminaren Strömung, zur Filtration, zum Schutz vor Verstopfungen und zur Maximierung von Kapazität, Adsorption und Geschwindigkeit
  • Erfordert nur wenig Laborgeräte, Einrichtungszeit und Montage
  • Minimiert die Auswirkungen extrahierbarer Verbindungen
  • Widersteht Verstopfungen und gewährleistet hohe Durchsatzraten
  • Reduziert SPE-Laufzeiten
Spezifikation
Spezifikation
SW846 H2O-phobisch bis leicht H2O-phile-Verbindungen
H2O-phile DVB Extraktionsscheibe
50 mm
Erweiterte Extraktionsstation (8095 -06)
20/Pckg.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ H2 O-Philic DVB-Extraktionsscheibe > H2O-phile DVB Extraktionsscheibe