Learn More
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Einweg-Extraktionssäulen für aromatische Sulfonsäure (C6H5SO3H), J.T.Baker™
Artikelnummer. 10381561
50/Box
Click to view available options
Menge:
30 St./Karton
50/Box
Einweg-Extraktionssäulen
Chemische Identifikatoren
CAS 126850-16-6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aromatische Sulfonsäure (C6H5SO3H)- Einweg-Extraktionssäulen
Geruch Geruchsneutral
Menge 50/Box
Physikalische Form Fest
Löslichkeitsinformationen Praktisch unlöslich
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Einweg-Extraktionssäulen für aromatische Sulfonsäure (C6H5SO3H), J.T.Baker™ >