Learn More
Interscience BagMixer 400P 400 ml, ohne Fenster, Timer 31-360 s.
BagMixer 400 P efficiently blends any type of sample, avoiding risk of cross-contamination
Marke:  Interscience 021230
Artikelnummer. 10387414
  • 2290.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-09-2025
Beschreibung
Full stainless steel - Plain Door 400 mL lab homogenizer for sample preparation
  • Useful volume: 50 - 400 mL
  • Fixed speed (8 strokes/s)
  • Blending timer (30 - 210 s or ∞)
  • Adjustable blending power (patented)
  • Side-by-side paddle stop
  • Q-Tight™ closing: tight closing for no more leaks from the top of the bag
  • Fully opening door (270°)
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Interscience BagMixer 400P 400 ml, ohne Fenster, Timer 31-360 s. > Capacity: 50 to 400 mL