Learn More
Steris™ Bag-in-Box
Marke:  Steris™ 1D20BGEC
Artikelnummer. 15307023
  • 234.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Spezifikation
Bag-in-Box
3,78 l
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Steris™ Bag-in-Box > Fassungsvermögen:Gehäuse 3.78L