Learn More
Saint Gobain Life Sciences Gasprobenbeutel mit FEP-Ein-/Aus-Ventil, PTFE 600 mm x 900 mm Chemware
Die flexiblen, robusten Beutel sind auf allen vier Seiten hitzeversiegelt für eine umfassende chemische Beständigkeit und eine auslaufsichere Anwendung
Marke:  Saint Gobain Life Sciences D1075004
Artikelnummer. 11914918
  • 248.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • FEP-Fluorpolymer-Film
  • Chemisch beständig
  • Auslaufsicher
  • Anwenderfreundlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gas Sampling Bag
GID_900000001301652
Zu den Anwendungen gehören die Gasprobenanalyse, die Entnahme von Luftproben aus Rauchabgassystemen, die Überwachung der Luftqualität oder die Kalibrierung von Geräten vor Ort
FEP
600 x 900 mm
600 mm
900 mm
Probenbeutel
50 l
On/Off Fitting
Einzeln verpackt
23.6 in.
35.4 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Gasprobenbeutel mit FEP-Ein-/Aus-Ventil, PTFE 600 mm x 900 mm Chemware > Chemware™ FEP Gas and Liquid Sampling Bags with On/Off Fitting