Learn More
Gibco™ Bacto™ Casaminosäuren
Eine säurehaltige Hydrolyse tierischen Ursprungs (AO) von Casein.
491.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Form Pulver
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16269851
Unterlagen ansehen
Gibco™
223050
500 g
491.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eine säurehaltige Hydrolyse tierischen Ursprungs (AO) von Casein.
  • Ein ausgezeichneter Zusatz für Medienrezepturen, bei denen der Stickstoffbedarf minimal ist, einschließlich der Produktion von Diphtheriatoxinen.
  • Niedrige Konzentrationen von Natriumchlorid und Eisen.
  • Vorbereitet nach der von Müller und Miller beschriebenen Methode
  • Erfolgreich in der Fermentation für Pneumokokken-, Diptherie-, Pertussis-, Tetanus- und Zoster-Impfstoffe
  • Unterstützen das Wachstum von Bordetella, Corynebacterium, Pseudomonas, Haemophilus und Escherichia
  • Dehydriertes Format mit Peptonen/Hydrolysaten
  • DNR (Latex)-frei
  • Dieses Supplement wird erfolgreich in Fermentationsanwendungen für Impfstoffe gegen Pneumokokken, Diphtherie, Pertussis, Tetanus und Zoster eingesetzt
  • Es bietet viele der Nährstoffe von hydrolysiertem Casein und ist zusätzlich um Wachstumsfaktoren, Cystin, Maltose und eine optimale Menge an Eisen und anorganischen Salzen ergänzt
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Pulver
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Bacto™ Casaminosäuren