Learn More
Bacteroides fragilis Fragilysin Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA5117596
Artikelnummer. 17250094
  • 550.00 CHF / 100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody has been tested in direct-ELISA
Diarrheal toxin that hydrolyzes gelatin, azocoll, actin, tropomyosin, and fibrinogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bacteroides fragilis Fragilysin
Polyclonal
Unconjugated
btfP; Enterotoxin
Recombinant Bacteroides fragilis Fragilysin protein (26-405aa)
100 μg
Primary
-20°C or -80°C if preferred
Liquid
Western Blot
4.22 mg/mL
10mM PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Rabbit
Protein G
RUO
Bacteria
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bacteroides fragilis Fragilysin Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated