Learn More
Kartell™ L-förmiger Verteiler
Der L-förmige Kartell™ Verteiler eignet sich hervorragend zum Dispergieren von Flüssigkeiten über Agarkulturplatten und bietet einen 100°-Winkel für eine einfachere Verwendung.
Marke:  Kartell™ 0264800
Artikelnummer. 10768484
  • 569.00 CHF / 400 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Beschreibung
  • Einwegartikel
  • Sterile PS-Verteiler für die Bakteriologie mit spezieller 100°-Abwinkelung für einfachere Verwendung
  • Besonders praktisch zum Verteilen von Flüssigkeiten auf Agar-Kultur-Platten
Spezifikation
Spezifikation
CE/IVD
5 Stück
Polystyrol
Weiß
L-förmig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ L-förmiger Verteiler > Steril: Ja