Learn More
Cole-Parmer™ TEST COLIFORM MPN
Testkit-Siebe für bakterielle Coliformkontamination
Marke: Cole-Parmer™ 99561-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Probe einfach in den Beutel gießen, schütteln, um die dechlorinierende Tablette aufzulösen, in die fünf Glasröhrchen gießen und Röhrchen bei Raumtemperatur lagern.
- Farbwechsel und kleine Blasenbildung geben Aufschluss über das Vorhandensein von Bakterien.
Spezifikation
Steriler Wasserprobenbeutel mit dechlorierender Tablette, fünf 10 ml-Glasröhrchen und fünf Coliform-Testtabletten. | |
Je 1 | |
Coliform Testkit |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ TEST COLIFORM MPN > 1 Testkit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur