Learn More
Molecular Probes™ Bakterienzähler-Kit, für Durchflusszytometrie
Bakterienzähler-Kit, für Durchflusszytometrie
Marke: Molecular Probes™ B7277
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Bakterienzählungskit zählt Bakterien präzise mit Durchflusszytometrie. Das Kit enthält den Farbstoff SYTO™ BC, der auch separat erhältlich ist (Kat.-Nr. S34855), eine hochaffine Nukleinsäure-Färbung, die leicht sowohl gramnegative als auch grampositive Bakterien durchdringt und ein außergewöhnlich hellgrün fluoreszierendes Signal erzeugt. Das Kit enthält auch eine kalibrierte Suspension aus Polystyrol-Mikrosphären. Die Signale sowohl von den gefärbten Bakterien als auch von den Beads werden im grünen Fluoreszenzkanal leicht erkannt und können auf einem Plot von Vorwärtsstreuung leicht von Fluoreszenz unterschieden werden. Die Dichte der Bakterien in der Probe kann aus dem Verhältnis von bakteriellen Signalen zu Mikrosphärensignalen im Zytogramm bestimmt werden.Hier finden Sie zusätzliche Informationen über alle mikrobiologischen Assays für die Durchflusszytometrie.
Spezifikation
Bakterienzähler-Kit | |
1 kit | |
6 µm | |
Durchflusszytometrie | |
BC-Bakterienfärbemittel, Mikrosphärenstandard |
Fluoreszent | |
Bakterien | |
Enthält 1 Fläschchen SYTO™ BC Bakterienfarbstoff (100 µl, 1.000 x in DMSO), 1 Fläschchen Mikrosphärenstandard (1 ml, 6 µm). Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
|
Durchflusszytometer | |
Raumtemperatur |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Bakterienzähler-Kit, für Durchflusszytometrie > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur