Learn More
Invitrogen™ BacMam LRRK2 Reagent
BacMam LRRK2 Reagenz
Marke:  Invitrogen™ A13388
Artikelnummer. 11350802
  • 3485.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Rekombinante Baculovirus-Partikel, die in Gibco™ Sf-900™ III SFM-Medien suspendiert sind, ergänzt um 3 % hitzeinaktiviertes fetales Rinderserum (hiFBS)
Kinasen
15 ml
LRRK2
Nasseis
BacMam LRRK2 Reagenz
Baculovirus (BacMam System)
Rekombinante Baculovirus-Partikel, die in Gibco™ Sf-900™ III SFM-Medien (Kat. 12658) suspendiert sind, ergänzt durch 3 % hiFBS (Kat. 10100). Bei 4 °C lagern, steril aufbewahren, vor Licht schützen, NICHT einfrieren, bei Erhalt aliquotieren.
Kinasen
Überexpression von LRRK2 (Wildtyp) in voller Länge
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ BacMam LRRK2 Reagent > 15mL