Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bacitracin, Zinksalz, Aktivität min. 60 Units/mg Artikelnummer.: 10259163
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Bacitracin, Zinksalz, Aktivität min. 60 Units/mg
Artikelnummer. 10259163 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10259163
Marke: Thermo Scientific Chemicals 226110010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1405-89-6
MDL-Nummer MFCD16661228
Synonym Zinc bacitracin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bacitracin, zinc salt
Typ Bacitracin Zinc Salt
Namenshinweis potency min. 60 Units/mg
Physikalische Form Feines Kristallpulver
pH 6 to 7.5 (as described by Eur. Pharm.)
Schmelzpunkt 250.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 5% max. (1 g, 60°C) (P2O5) (not exceeding 0.1 kPa for 3 hrs.)
Verpackung Glasflasche
Farbe Beige oder Grau/Gelb bis Weiß
Konzentration ≥60 I.U./mg (potency, on dried subst.)
Menge 1 g
Merck Index 15, 929
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5.1g/L (28°C). Other solubilities: 6.55g/L methanol - 2.0g/L ethanol (28°C), 0.16g/L isopropanol- 1.3g/L ethyl acetate (28°C), 0.01g/L chloroform
Reinheit (%) 60 I.U./mg min. (potency, on dried subst.)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number226110010,226110050
ChargennummerA0441200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2022 Catalog Number226110010,226110050
ChargennummerA0436126 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2021 Catalog Number
ChargennummerA0392176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2021 Catalog Number226110010,226110050
Produktidentifikator
  • Bacitracin, zinc salt
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Bacitracin, Zinksalz, Aktivität min. 60 Units/mg >