Learn More
Motic™ BA310 LED-Mikroskop
Das ideale Mikroskop für Anwendungen in den Bereichen Umwelt, Lebensmittel, Gesundheitswesen (Zahnmedizin, Veterinärmedizin), Forschung und Lehre (Universität, Hochschule). Das Motic™ BA310 LED-Mikroskop kann mit Zubehör für Phasenkontrast, Dunkelfeld und Polarisation ausgestattet werden.
1380.00 CHF - 2635.00 CHF
Spezifikation
Kondensatortyp Fokussierbarer NA 0.90 / 1.25-Abbe-Kondensator mit Irisblende und Schieberschlitz
Eyepiece Weitfeld-Brille N-WF10X / 20 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen, inkl. Augenmuscheln
Beleuchtungsart LED
Vergrößerungsleistung 4X, 10X, 40X (Feder), 100X (Feder/Öl)
Objektivausführung CCIS planachromatisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kopfausführung Enthält Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kopfausführung Enthält Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15723725
Unterlagen ansehen
Motic™
1100100401512
Siedentopf Trinokular, 30° Blickwinkel, 360° drehbar, Tubus 360° schwenkbar (Strahl geteilt 100: 0/20: 80) Immersionsöl (5 ml), Netzkabel, Inbusschlüssel, manuelle Befestigungsschraube, Staubabdeckung LED-Trinokularmikroskop
1595.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15725735
Unterlagen ansehen
Motic™
1100401200572
Siedentopf Binokular, 30° geneigt, 360° drehbar, Tubuse 360° schwenkbar, mit integrierter Kamera Immersionsöl (5 ml), Netzkabel, Inbusschlüssel, manuelle Befestigungsschraube, Staubschutzabdeckung, integrierte Digitalkamera Digitales binokulares LED-Mikroskop mit Kamera
2635.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15795725
Unterlagen ansehen
Motic™
1100100401483
Siedentopf Binokular, 30° geneigt, 360° drehbar, Tubus 360° schwenkbar Immersionsöl (5 ml), Netzkabel, Inbusschlüssel, manuelle Befestigungsschraube, Staubabdeckung LED-Binokularmikroskop
1380.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Binokulartubus Typ Siedentopf, 30° Sichtwinkel, 360°-Drehung, Tubus um 360° schwenkbar
  • Weitfeld-Brillenträgerokulare N-WF10X / 20 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen, inkl. Augenmuscheln
  • 5-facher Revolver, nach hinten gerichtet
  • CCIS™ Planachromat-Objektive EC PL 4X, 10X, 40X (Feder), 100X (Feder/Öl)
  • Koaxialer Grob- und Feintrieb, Grobtrieb einstellbar
  • Eingebauter mechanischer Objekttisch mit koaxialem Trieb (Anwendung von rechts)
  • Fokussierbarer NA 0.90 / 1.25-Abbe-Kondensator mit Irisblende und Schieberschlitz
  • Einstellbare LED-Beleuchtung 3 W, nach Köhler
  • Stromversorgung 100–240 V, VDE-Stecker (CE)
  • Immersionsöl (5 ml), Netzkabel, Inbusschlüssel, manuelle Befestigungsschraube, Staubabdeckung
Spezifikation
Spezifikation
Fokussierbarer NA 0.90 / 1.25-Abbe-Kondensator mit Irisblende und Schieberschlitz
LED
CCIS planachromatisch
100/240 V, VDE-Stecker (CE)
Weitfeld-Brille N-WF10X / 20 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen, inkl. Augenmuscheln
4X, 10X, 40X (Feder), 100X (Feder/Öl)
5-facher Revolver, nach hinten gerichtet
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ BA310 LED-Mikroskop