Learn More
Gibco™ B6-Puro Mausembryonale Fibroblasten, bestrahlt
Bestrahlte Gibco B6-Puro Mausembryonale Fibroblasten (MEFs) sind Puromycin-resistente Feeder-Zellen, die für die Kulturunterstützung gesunder, undifferenzierter embryonaler Stammzellen (ESCs) von Mensch und Maus sowie induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSCs) Kulturen geeignet sind.
Marke:  Gibco™ A34965
Artikelnummer. 15853072
  • 105.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
Hergestellt von MTI-GlobalStem und gleichwertig mit MTI-GlobalStem Kat. Nr. GSC-6220G. Diese MEF-Zellen werden aus C57BL/6J-Tg(pPwL88puro)2EMS/J-Mäusen isoliert, durch Bestrahlung mitotisch arretiert und getestet, um die Sicherheit und Leistung sicherzustellen. Weitere Varianten von drogenresistenten MEFs finden Sie unter CF6-Neo Mausembryonale Fibroblasten, bestrahlt oder DR4 Mausembryonale Fibroblasten, bestrahlt. Sie können auch aus unserem Sortiment an nicht-wirkstoffresistenten MEFs wählen, die für Ihre Anwendung geeignet sind.
• Sparen Sie wertvolle Zeit mit bereits inaktivierten, gebrauchsfertigen MEFs
• Kultivieren Sie ESCs und iPSCs zuverlässig mit sorgfältig geprüften Feeder-Zellen
• Führen Sie Forschungsarbeiten zur Wirkstoffselektion mit Puromycin-resistenten Zellen durch
Sparen Sie Zeit mit gebrauchsfertigen MEFs
Mit bestrahlten B6-Puro MEFs sparen Sie die Zeit und Mühe, sich um eine Tieranlage zu kümmern, langwierige, zeitraubende Sektionen durchzuführen und Zellen Tag für Tag, Woche für Woche zu expandieren und zu testen. Konzentrieren Sie sich mit diesen bereits inaktivierten, gebrauchsfertigen Zuführungen auf Ihre Forschung.
Kultivieren Sie mit sorgfältig geprüften Feeder-Zellen
Jede Charge von B6-Puro MEFs wird auf Bakterien, Pilze, Mykoplasmen und verschiedene Maus-Pathogene getestet, um das Kontaminationsrisiko zu minimieren. Jede Charge wird außerdem auf ihre Funktionsfähigkeit nach dem Auftauen getestet (in der Regel mehr als 95 %) und auf ihre Fähigkeit, Maus- und humane ES-Zellen zu unterstützen, um eine stabile und konsistente Leistung zu gewährleisten. Diese MEFs wurden erfolgreich mit ESC/iPSC-Linien anderer Spezies verwendet, sollten jedoch bei Verwendung für eine solche Anwendung auf Kompatibilität getestet werden.
Führen Sie Forschungen zur Wirkstoffauswahl mit Puromycin-resistenten Zellen durch
B6-Puro MEFs exprimieren N-Acetytransferase (pac) aus einem pPWL88puro-Transgen, wodurch sie sehr widerstandsfähig gegen Puromycin sind. Jede Charge wird auf Toleranz gegenüber verschiedenen Puromycin-Konzentrationen getestet, und der Schwellenwert für das Überleben wird im Analysenzertifikat angegeben, um beim Aufbau von Experimenten zu helfen. Verwenden Sie diese Feeder-Zellen zur Unterstützung undifferenzierter ESC- oder iPSC-Kulturen bei der Puromycin-Auswahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kryokonservierte embryonale Mausfibroblasten
Lagerung in Flüssigstickstoff.
Fütterzelle, Fibroblastenzelle Mausembryo
Maus
2 x 106 Zellen
Auf Trockeneis geliefert.
embryonisch
Kryokonserviert
Gepoolte Proben
2 x 106 cells
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2377028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA34965
Chargennummer2937448 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA34965
Chargennummer2111506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2019 Catalog NumberA34965
Chargennummer2062373 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2019 Catalog NumberA34965
Chargennummer1984530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/06/2018 Catalog NumberA34965
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ B6-Puro Mausembryonale Fibroblasten, bestrahlt > embryonisch