Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide-coated Nylon Cloth Labels
Nylon cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable and conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
218.00 CHF - 576.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Klebstofftyp Permanent Acrylic
Farbe White
Ausführung Matte
Format Die-cut
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30041416
Unterlagen ansehen
Brady™
153088
0.75 in. 0.75 in.
218.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30041434
Unterlagen ansehen
Brady™
153087
1 in. 0.75 in.
327.00 CHF
2500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30041418
Unterlagen ansehen
Brady™
153089
0.75 in. 0.937 in.
306.00 CHF
2500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30041463
Unterlagen ansehen
Brady™
153091
0.25 in. 1.437 in.
258.00 CHF
2500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30041460
Unterlagen ansehen
Brady™
153090
0.5 in. 1.437 in.
314.00 CHF
2500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30041481
Unterlagen ansehen
Brady™
153092
1 in. 1.437 in.
576.00 CHF
2300 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30041443
Unterlagen ansehen
Brady™
153093
1 in. 2.5 in.
305.00 CHF
700 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30041409
Unterlagen ansehen
Brady™
153094
1 in. 4 in.
314.00 CHF
450 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30041426
Unterlagen ansehen
Brady™
153095
1.5 in. 4 in.
471.00 CHF
450 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30041444
Unterlagen ansehen
Brady™
153096
1.5 in. 6 in.
471.00 CHF
300 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nylon cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable and conform to tightly curved surfaces such as wire and cable. A ribbon is required to print this material.
  • Matte white, polyamide-coated nylon cloth has permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • UL approved, CSA accepted
  • Wide service temperature range
Spezifikation
Spezifikation
Autoclavable
White
Die-cut
Single-side Printable
Non-sterile
-40°F to 194°F
Permanent Acrylic
Matte
Nylon Cloth
Thermal Transfer
Brady™ Label Printers
0.0065 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ B33 Series Polyamide-coated Nylon Cloth Labels